Mikrocentrifug, med eller utan kyla, MIKRO 220/220 R
Leverantör: Hettich
2200 2205 2205DGW17
521-0908EA 43825 SEK
521-0908 521-0909 HETT2205DGW17
Mikrocentrifug, med eller utan kyla, MIKRO 220/220 R
Centrifuger Mikrocentrifuger
Powerful, compact bench top centrifuges with quiet and smooth running for processing microlitre tubes of 0,2 to 2,0 ml, used in clinical laboratories as well as in genetic research, virology and bacteriology.
  • Tryckknappar för snabb inmatning, vred, hölje och lock i metall, kammare i rostfritt stål, titthål i locket
  • Med plats för tio program
  • Nio accelerations-/bromskurvor eller ingen broms
  • MIKRO 220 R: steglöst inställning från –20 till +40 °C, snabbkylning
  • Säkerhetsfunktioner: obalansdetektor, automatisk rotoridentifiering, locklås, skydd mot att locket faller ner, övertemperaturskydd för motorn och kammaren för MIKRO 220 R
MIKRO 220 R med kyla kan även hantera ror upp till 50 ml och passar speciellt bra för provberedning för PCR-applikationer.
Beställningsinformation: Rotorer och tillbehör beställs separat.