Mikrocentrifug, med eller utan kyla, MIKRO 200 / 200 R
Leverantör: Hettich
2400 2405
521-0910EA 29525 SEK
521-0910 521-0911
Mikrocentrifug, med eller utan kyla, MIKRO 200 / 200 R
Centrifuger Mikrocentrifuger
MIKRO 200 och 200 R är bland de snabbaste centrifugerna i sin klass - med max hastighet 15000 min⁻¹ och RCF 21382×g.
  • Motor med hög prestanda, underhållsfri drift
  • Med motoriserad locklås, tryckknappar för enkel programmering, digital display och vred för inställning av parametrarna
  • Med plats för 4 program
  • MIKRO 200 R: Steglös inställning från –10 °C till +40 °C, Fast Cool funktion, standby-läge för inställd temperatur, kylan stängs av automatiskt när locket öppnas
  • Säkerhetsfunktioner: obalansdetektor, automatisk rotoridentifiering, locklås, skydd mot att locket faller ner, övertemperaturskydd för motorn och kammaren för MIKRO 200 R
Beställningsinformation: Rotorer och tillbehör beställs separat.