Homogenisator, POLYTRON® System PT 3100 D
Leverantör: KINEMATICA
11010121 11010120 11010122
441-0750EA 52575 SEK
441-0750 431-0160 431-0141
Homogenisator, POLYTRON® System PT 3100 D
Homogenisatorer Homogenisatorer, bordsmodeller
Stand model, digital, volume range 0,1 ml to 10 litres. Powerful unit for a wide range of dispersing and homogenising applications in the laboratory using the rotor/stator principle. Remote operation can be achieved with PC control using the supplied software and selection of the AUTO–mode.
  • Snabbkoppling för snabbt och säkert byte av knivaggregat
  • Intelligent styrning ger konstant hastighet oberoende av belastning
  • Soft-Start, överbelastningsskydd och hastighetsstabilisering
  • Tre driftlägen: STANDARD, TIMER och AUTO
  • LCD-display och tryckknappar, förbättrat digitalt interface för inställning och visning av många olika processparametrar
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20. Safety according to EN/IEC 61010
Certifikat: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 20, säkerhetsklassad enligt EN/IEC 61010
Beställningsinformation: Levereras med programvara för PC samt anslutningskabel. Knivaggregat och stativ beställs separat.