384-brunnars (HTS) mikroplattor för cellodling, BRANDplates®
Leverantör: Brand
781980 781981 781982 781986 781987 781988 781989
735-2105EA 7150 SEK
735-2105 735-2106 735-2107 735-2111 735-2112 735-0372 735-0373
384-brunnars (HTS) mikroplattor för cellodling, BRANDplates®
Plattor Cellodlingsplattor
PS, solid eller med transparent bas. Dessa plattor med platt botten finns i olika färger och med standardbas eller transparent bas.
cellGrade™: Standardyta för odling av vidhäftande cellinjer. Kemiska grupper på plattans yta binder till serumföreningar och stimulerar tillväxten av immobiliserade celler.
cellGrade™ plus: This surface has a protein like structure. Cultivation of cells in serum reduced media is possible. cellGrade™ plus surface is suitable for the cultivation of more fastidious cell lines.
cellGrade™ premium: This surface is a poly-D-lysine equivalent. With theMore Product Information