Centrifug, med eller utan kyla, UNIVERSAL 320/320 R
Leverantör: Hettich
1401 1406
521-0903EA 49150 SEK
521-0903 521-0904
Centrifug, med eller utan kyla, UNIVERSAL 320/320 R
Centrifuger Bordscentrifuger
Centrifuges with excellent performance and comprehensive range of accessories enabling them to carry out virtually any centrifuging task.
  • Användarvänlig centrifug med motordriven locklås, tryckknappar för snabb programmering, plats för tio program, rotorer som är enkla att byta
  • Hölje och lock i metall, kammare i rostfritt stål, titthål i locket
  • Säkerhetsfunktioner: locklås, nödöppning av locket, skydd mot att locket faller ner, övertemperaturskydd för motorn och kammaren (UNIVERSAL 320 R), avstängning vid obalans, automatisk rotoridentifiering
Beställningsinformation: Rotorer och adaptrar beställs separat.