Standardkyvetter i glas
Leverantör: HELLMA
100-10-20 100-100-20 100-2-20 100-20-20 100-40-20 100-50-20 100-10-40 100-2-40 100-20-40 100-40-40 100-5-40 100-50-40 100-100-40 100-1-46 100-2-46 100-5-46 100-50-46 100-100-46 100-1-40 100-10-46 100-50-K-40 100-1-K-40 100-10-K-40 100-40-K-40 100-10-K-20 100-50-K-20 AS4C-40K0-14M0 100-1-K-46 100-2-K-46 100-50-K-46 100-5-K-46
634-9014EA 1600 SEK
634-9014 634-9018 634-9012 634-9015 634-9016 634-9017 634-9024 634-9022 634-9025 634-9026 634-9023 634-9027 634-9028 634-9031 634-9032 634-9033 634-9037 634-9038 634-9021 634-9034 634-0847 634-0845 634-0843 634-0964 634-0842 634-0846 HELLAS4C-40K0-14M0 HELL100-1-K-46 HELL100-2-K-46 HELL100-50-K-46 HELL100-5-K-46
Standardkyvetter i glas
Kyvetter Kyvetter för spektrofotometrar
Högkvalitativa kyvetter gjorda av glas eller kvarts för on-line spektrofotometrisk analys.
Please note that pairs are spectrally calibrated.
Certifikat: ISO 17025 certified NIST traceable reference standards and immersion probes.