Centrifug, bords-/golvmodell, med eller utan kyla, ROTANTA 460 / 460R / 460RF
Leverantör: Hettich
5660 5650 5660-50 5670 5675
521-1605EA 0 SEK
521-1605 521-1604 521-2103 521-2265 521-1549
Centrifug, bords-/golvmodell, med eller utan kyla, ROTANTA 460 / 460R / 460RF
Centrifuger Bordscentrifuger
Kylcentrifug av mycket hög kvalitet med enastående prestanda och ett brett sortiment tillbehör som garanterar snabb, problemfri drift vid den dagliga användningen på labbet.
  • Motordriven locklås
  • Standard N-kontrollpanel med snabb och precis inställning av parametrarna med valknappar, visning av aktuella värden under centrifugeringen, lagring av upp till tre program
  • Som tillval finns S-kontrollpanel med maximal användarvänlighet (kan lagra upp till 89 program och har många olika funktioner)
  • Temperaturområde: –20 till +40 °C
  • Säkerhetsfunktioner: avstängning vid obalans, automatisk rotoridentifiering, locklås, skydd mot att locket faller, övertemperaturskydd för motorn och kammaren
Med max kapacitet 3 liter är den användbar på sjukhus och forsknings- och utvecklingslaboratorier inom biologi och medicin.
Beställningsinformation: Rotorer och adaptrar beställs separat.