Cell culture storage bottles, polystyrene, Corning®
Leverantör: Corning
430281 430282 430518 431175 8388 8390 8393 8396
734-1824EA 1750 SEK
734-1824 734-1825 734-1847 734-1897 700-1786 700-1785 700-1787 700-1783
Cell culture storage bottles, polystyrene, Corning®
Flaskor Cellodlingsflaskor
Engångsflaskor av polystyren för förvaring av media, buffertar och andra vattenlösningar.
  • Låg profil, greppvänlig utformning med sidor som underlättar hantering
  • Lock (45 mm) med proppförslutning som ger en lufttät förslutning och hjälper till att minimera risken för kontamination
  • Flaskorna kan användas tillsammans med Corning® vakuumfiltersystem
  • Sterila, certifierat pyrogenfria