VWR® Standard 3500 Orbital Shaker
Leverantör: VWR Collection
444-7023EA 1275 SEK
444-7023 444-2903 444-2904 444-2905 444-2965
VWR® Standard 3500 Orbital Shaker
Skakapparater Skakapparater, cirkulär rörelse
Mikroprocessorstyrd skakapparat, universalmodell med mikroprocessorstyrning, idealisk för enkla applikationer, bakteriesuspensioner samt in- och avfärgning. Justerbar hastighet som ger en konsekvent och jämn blandningsrörelse. Hastigheten är ställbar från 1 till 10 med vred, och rampfunktionen ger en långsam hastighetsökning upp till inställd hastighet för ökad säkerhet.
  • Kontinuerlig drift eller timer 1 till 120 min
  • Många tillbehör finns
  • Kan användas vid 0 till +40 °C (max 80 % relativ fuktighet, icke-kondenserande), i inkubator, CO₂-inkubator eller kylrum
Leveransinformation: Levereras med anti-glid gummimatta men utan tillbehör, beställs separat. Se avsnittet "Tillbehör för skakapparater med cirkulär rörelse i VWR®:s Standard- och Advanced-serie" om du vill ha information om andra skakbord och tillbehör.