Corning® Treated Culture Dishes
Leverantör: Corning
430165 430166 430167 430196 430293 430599 431110 3261 3294 3295 4615
734-1698EA 4050 SEK
734-1698 734-1699 734-1815 734-1703 734-1705 734-1711 734-1727 734-0884 734-4055 734-4056 CORN4615
Corning® Treated Culture Dishes
Odlingsplattor Cellodlingsskålar
Optiskt klar PS. Finns med ett antal olika ytbehandlingar. Corning® CellBIND®-ytan ger ökad vätning och en mer likformig och jämn cellvidfästning. Skålar med ultralåg vidhäftning har ett kovalent bundet hydrogelskikt som minimerar cellvidfästning, proteinabsorption och cellulär aktivering.
  • Staplingskulor som underlättar hantering
  • Utrustad med ventiler för att ge ett jämnt gasutbyte
  • Steriliserade med gammastrålning
  • Certifierat pyrogenfria
These disposable petri-style dishes are manufactured from optically clear virgin polystyrene. Dishes are equipped with stacking beads to aid in handling and feature vents to ensure consistent gas exchange. Sterilized by gamma irradiation.
The surface minimizes cell attachment, protein absorption, and enzyme activation. It is ideal for culturing stem cells, as it promotes ebryoid body formation from ES cells. Surfaces are stable, noncytotoxic, biologically inert, and nondegradable.