Cellodlingsskålar, obehandlade, Corning®
Leverantör: Corning
430588 430589 430591 430597
734-1707EA 2925 SEK
734-1707 734-1708 734-1709 734-1710
Cellodlingsskålar, obehandlade, Corning®
Odlingsplattor Cellodlingsskålar
Optiskt klar PS. För tillämpningar där vidfästning av celler inte är önskvärd.
  • Staplingskulor som underlättar hantering
  • Utrustad med ventiler för att ge ett jämnt gasutbyte
  • Steriliserade med gammastrålning
  • Certifierat pyrogenfria