384-well clear polystyrene microplates, Corning®
Leverantör: Corning
3700 3701 3702 3680 3640 3702BC 3844
732-5537EA 10450 SEK
732-5537 732-5538 732-5539 732-5536 732-5520 734-4121 734-2294
384-well clear polystyrene microplates, Corning®
Plattor Cellodlingsplattor
PS, platt botten.
  • Total brunnsvolym 112 μl, arbetsvolym för brunnar på 20 till 80 μl
  • Cellodlingsplattor som steriliserats med gammastrålning, certifierat pyrogenfria
  • Universaloptikplatta, NBS™, som tillverkats av en avancerad polymer med hög klarhet och förbättrad kemikaliebeständighet
  • Lock levereras med sterila plattor och andra lock kan beställas separat
White walled plates enhance luminescent signals and have low background luminescence and fluorescence. Black walled plates have low background fluorescence, minimal light scatter.