VWR®, Sample Splitters
Leverantör: NEXOPART
HAVE205322280EA 11850 SEK
HAVE205322280 HAVE205322273 HAVE205322297 HAVE205322303 HAVE205322310 HAVE205322327 HAVE205322334 HAVE205322341
VWR®, Sample Splitters
Provdelare
För uppdelning av siktat material i representativa testsiktprover.
Typ RT 6,3 och 12,5: Består av 1 ställ i lackerad stålplåt, 300×250×270 mm, 1 avdelare i rostfritt stål och 3 behållare i tennplåt (1,75 liter) eller laminerad plast (2 liter).
Typ RT 25, 37,5, 50 och 75: Består av 1 ställ 620×260×420 mm, 1 avdelare och 3 behållare med handtag (8 liter), allt i galvaniserat stål.
Consists of 1 rack 620×260×420 mm, 1 divider and 3 receivers with grab handles (8 litres), all of galvanised steel