Temperatur- och trycklogger, EBI 11
Leverantör: EBRO
1340-6290 1340-6291 1340-6292 1340-6293 1340-6295 1340-6297
620-1576EA 38825 SEK
620-1576 620-1577 620-1578 620-1579 620-1705 620-1857
Temperatur- och trycklogger, EBI 11
Datalogger
EBI 11 mini dataloggare anses vara den perfekta lösningen för trånga utrymmen, genom att erbjuda temperatur- och tryckmätningar i trånga utrymmen.
  • För trånga utrymmen som små ångsterilisatorer, flaskor, burkar eller påsar
  • Validering av ångsterilisatorer och autoklaver
  • Validering av tvätt-desinfektorer och tvätt-desinfektorer för endoskop
  • V4A husmaterial
  • Hög precision
  • Helt vattentät
  • Fältutbytbart batteri
The EBI 11 mini data loggers are suitable not only for validation monitoring but can also be used for routine control monitoring.
Have adjustable sampling rate of 1 sec to 24 hr, storage temperature of 0 to 60 °C.
Have dimension of 16,5×24 mm (without probe) for temperature loggers
Have dimension of 16,5×48 mm (without connector) for tempearture and pressure loggers
Certifikat: Factory calibration certificate; IP 68 rated protection class.
Beställningsinformation: En datalogger, ett interface och Winlog.pro-programvaran utgör minimikonfigurationen. Levereras med ett utbytbart batteri.