Steriliseringspåse och hållare
Leverantör: Brand
759705 759710
129-0131EA 685 SEK
129-0131 129-9812
Steriliseringspåse och hållare
Påsar Avfallspåsar
Bags: Disposal bag, PP/PA.
Hållare:
Påshållare i ståltråd med epoxibeläggning. Gummifötter. Ej autoklaverbar.
Epoxy-coated steel wire, with rubber feet. Non-autoclavable.
Observera: risk of injury. Never put sharp objects such as needles into plastic bags. Bags should stay open during sterilisation.