Koffein, vattenfri, pulver
Leverantör: MP Biomedicals
Synonyms: 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
0215011490 0215011491
ICNA0215011490EA 2075 SEK
ICNA0215011490 0215011491.
Koffein, vattenfri, pulver
Koffein
Formel: C₈H₁₀N₄O₂
MW: 194,19 g/mol
MDL Number: MFCD00005758
CAS nummer: 58-08-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07e609e1c7a199176b9e5b938ef241d166d502f9&vid=1ac1145bba3574e2401439da90f37fee7fd7610b&prid=web&clid=SAPDAM