Natriumvätekarbonat 99,5, powder_white
Leverantör: MP Biomedicals
Synonyms: Sodium bicarbonate
02195497.5 0219549701 0219549705
ICNA02195497.5EA 520 SEK
ICNA02195497.5 ICNA0219549701 ICNA0219549705
Natriumvätekarbonat 99,5, powder_white
Natriumvätekarbonat
Soluble in water (100 mg/ml).
Formel: NaHCO₃
MW: 84.01 g/mol
Smältpunkt: 270 °C (dec., lit.)
Densitet: 2.159 (20 °C) (lit.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003528
CAS nummer: 144-55-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Identity Test Passes
Purity ≥99,5%
pH (0.1M aq soln) 8,1 - 8,5