Refraktometer MASTER-serien, bärbar
Leverantör: ATAGO
2612 2481 2483 2930 2931 2932 2491 2493 2691 2471 2473
635-0709EA 2025 SEK
635-0709 635-0497 635-0705 635-0711 635-0498 635-0712 635-0706 635-0707 635-0710 635-0703 635-0704
Refraktometer MASTER-serien, bärbar
Refraktometrar Refraktometrar, handhållna
Refraktometrarna i MASTER-serien är lätta att använda och finns för flera användningsområden.
  • MASTER-M: Standard model, clear scale, only two drops required
  • MASTER-T: Automated temperature compensation from 10 to 30 °C
  • MASTER-α: Automated temperature compensation (IP 65 except eyepiece), dust-tight and protected against water jets
  • MASTER-P: Designed with a plastic body for resistance to salty and acidic samples
Standard modell