Visir, uvex pheos visor
Leverantör: UVEX
9906.002 9906.003 9906.005 9906.006 9906.007 9906.008
111-1935EA 1400 SEK
111-1935 111-1936 111-1937 111-1938 111-1939 111-1940
Visir, uvex pheos visor
Ansiktsskydd
Polykarbonatvisir med uvex supravision excellence beläggningsteknologi: Permanent imskydd på insidan och mycket god reptålighet på utsidan. Perfekt för arbetsplatser där du ofta byter mellan inomhus- och utomhusmiljöer, från ljus till mörker.
  • Finns med två fästen: mekanisk siddel eller automatiskt magnetlås
  • Kompatibelt med uvex pheos E-S-WR och uvex pheos B-S-WR skyddshjälmar samt uvex pheos alpine skyddshjälm för arbete på hög höjd
  • Kan kombineras med hörselskydd uvex K2H och uvex K2H magnet
Certifierat för användningsområde 3 (vätskor) och 9 (varma fasta ämnen och smält metall)
pheos SLB 1: Certifierat enligt GS-ET 29 som klass 1-visir för skydd mot ljusbågar (4 kA)
pheos SLB 2: Certifierat enligt GS-ET 29 som klass 2-visir för skydd mot ljusbågar (7 kA), hakskydd ingår
Beställningsinformation: Hjälmen ingår inte. Visiradaptern 9790.067 krävs för kombination med uvex pheos alpine skyddshjälmen.