Magnetomrörare, MST och MST Digital
Leverantör: VELP SCIENTIFIC
F203A0440 F203A0450
442-1178EA 1275 SEK
442-1178 442-1179
Magnetomrörare, MST och MST Digital
Omrörare Magnetomrörare
Compact magnetic stirrers which are ideal for microtitration, BOD, microbiology and biochemistry. The robust units are powerful and their technopolymer casing resists chemicals. MST Digital has a bright digital display for accurate speed monitoring and an on board timer (1 to 900 minutes or continuous mode) for unattended operation.
  • Vit yta för visualisering av partiklar och färgförändringar
  • Lång livslängd
  • Förblir kall, vilket ger långvariga perioder av kontinuerlig användning
  • Utmärkt hastighetsreglering, även vid låga hastigheter
  • Rotationsriktningen för MST Digital auto-vändning för att säkerställa bättre blandning
  • MST Digital har SpeedServo™ -teknik som upprätthåller konstant hastighet även när viskositeten förändras
  • Digitalenheten är utrustad med en borstlös motor
Certifikat: IP skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 20 och enligt internationellt direktiv om säkerhet IEC /EN 61010-1.