Hydraziniumnitroformat hydroxid ≥99% för syntes
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Hydrazine hydrate, Hydrazine monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04608.9055 8.04608.0250 8.04608.1000
8.04608.9055EA 0 SEK
8.04608.9055 MERC8.04608.0250 8.04608.1000
Hydraziniumnitroformat hydroxid ≥99% för syntes
Hydraziniumnitroformat hydroxid
Formel: NH₂NH₂·H₂O
MW: 50,06 g/mol
Kokpunkt: 117,2 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –51,7 °C
Densitet: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 75 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00149931
CAS nummer: 7803-57-8
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8 (6.1),II