Litiumbromid, vattenfri 99%, ren
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
453980010 453980025 453982500
ACRO453980010EA 3775 SEK
ACRO453980010 ACRO453980025 ACRO453982500
Litiumbromid, vattenfri 99%, ren
Litiumbromid
Formel: LiBr
MW: 86,84 g/mol
Kokpunkt: 1265 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: 550 °C
Densitet: 3,46 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011077
CAS nummer: 7550-35-8
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
pH 6 to 12 (4 % in water)