Cadmium(II) bromide, vattenfri 98%, ren
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
Synonyms: Cadmium bromide
453860250 453861000 453865000
ACRO453860250EA 880 SEK
ACRO453860250 ACRO453861000 ACRO453865000
Cadmium(II) bromide, vattenfri 98%, ren
Cadmium(II) bromide
Formel: Br₂Cd
MW: 272,22 g/mol
Kokpunkt: 963 °C
Smältpunkt: 566 °C
Densitet: 5,19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00015996
CAS nummer: 7789-42-6
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Assay ≥97.5 %