Litiumklorid 99% för molekylärbiologi
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
449041000 449045000
ACRO449041000EA 1050 SEK
ACRO449041000 ACRO449045000
Litiumklorid 99% för molekylärbiologi
Litiumklorid
Formel: LiCl
MW: 42,39 g/mol
Kokpunkt: 1382 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: 605 °C
Densitet: 2,06 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011078
CAS nummer: 7447-41-8
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Dnase,Rnase,Protease activity Not detected
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm