Potassium wolframate 99.95% -100 mesh för spårmetallanalys
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
448330050 448330250
ACRO448330050EA 465 SEK
ACRO448330050 ACRO448330250
Potassium wolframate 99.95% -100 mesh för spårmetallanalys
Potassium wolframate
Formel: K₂O₄W
Smältpunkt: 921 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00049668
CAS nummer: 7790-60-5
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.05 %