Natriumbensoat 99% för biokemi
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
447800010
447802500
ACRO447800010EA
1625
SEK
ACRO447800010
ACRO447802500
Natriumbensoat 99% för biokemi
Natriumbensoat
Formel:
C₆H₅COONa Smältpunkt: >300 °C Densitet: 1,44 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: ≥ 100 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00012463 CAS nummer: 532-32-1 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to off-white Crystalline or granular powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
Solubility | (1 M in water) Clear colorless to light yellow |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.05 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.05 % |
Arsenic (As) | ≤0.0002 % |
Copper (Cu) | ≤0.001 % |
Mercury (Hg) | ≤0.0001 % |
Zinc (Zn) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |