Kaliumtiocyanat 99% för biokemi
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
448000010
448002500
ACRO448000010EA
4600
SEK
ACRO448000010
ACRO448002500
Kaliumtiocyanat 99% för biokemi
Kaliumtiocyanat
Formel:
KSCN Kokpunkt: 500 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 170…179 °C Densitet: 1,886 g/cm³ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011413 CAS nummer: 333-20-0 |
Specifikation testresultat
Appearance | White Crystals |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
pH | 5.3 to 8.7 |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.003 % |
Copper (Cu) | ≤0.0005 % |
Iron (Fe) | ≤0.0005 % |
Lead (Pb) | ≤0.001 % |
Sodium (Na) | ≤0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |