di-Natriumhydrogen fosfat dodekahydrat 99% för biokemi
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
447250025
447255000
ACRO447250025EA
2625
SEK
ACRO447250025
ACRO447255000
di-Natriumhydrogen fosfat dodekahydrat 99% för biokemi
di-Natriumhydrogen fosfat dodekahydrat
Formel:
Na₂HPO₄·12H₂O Smältpunkt: 35 °C Densitet: 1,52 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00149181 CAS nummer: 10039-32-4 |
Specifikation testresultat
Appearance | White Crystals |
Solubility | Clear colorless |
UV | (0.1 M in water) |
pH | 9.0 to 9.4 (0.1 M in water) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.5 ppm |
Copper (Cu) | ≤2 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |