Natriumklorid 99.5% för biokemi
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
447300010 447300050 447302500
ACRO447300010EA 1775 SEK
ACRO447300010 ACRO447300050 ACRO447302500
Natriumklorid 99.5% för biokemi
Natriumklorid
Formel: NaCl
Kokpunkt: 1461 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: 801 °C
Densitet: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003477
CAS nummer: 7647-14-5
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥99.4 %
Solubility (0.1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA (0.1 M in water)
pH 5.0 to 9.0
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %