N,N-Dimetylformamid 99.9%, AcroSeal® för biokemi
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
447090010 447090025
447090010.EA 1425 SEK
447090010. 447090025.
N,N-Dimetylformamid 99.9%, AcroSeal® för biokemi
N,N-Dimetylformamid
Formel: HCON(CH₃)₂
Kokpunkt: 153 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: –61 °C
Densitet: 0,945 g/cm³
Flampunkt: 58 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003284
CAS nummer: 68-12-2
UN: 2265
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.85 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm