2-Propanol 99%, AcroSeal® för biokemi, för histologi
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
447080010
447080025
447080010.EA
1600
SEK
447080010.
447080025.
2-Propanol 99%, AcroSeal® för biokemi, för histologi
2-Propanol
Formel:
(CH₃)₂CHOH Kokpunkt: 81…83 °C (760 mmHg) Densitet: 0,785 g/cm³ Flampunkt: 12 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011674 CAS nummer: 67-63-0 UN: 1219 ADR: 3,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Heavy metals | ≤5 ppm |
GC | ≥98.5 % |
UV | at 300 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Acidity/alkalinity | ≤0.0001 meq/g |