Butylacetat 99.5%, AcroSeal® för biokemi
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
447050010 447050025
447050010.EA 1575 SEK
447050010. 447050025.
Butylacetat 99.5%, AcroSeal® för biokemi
Formel: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Kokpunkt: 127 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: –78 °C
Densitet: 0,88 g/cm³
Flampunkt: 27 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009445
CAS nummer: 123-86-4
UN: 1123
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 %
GC ≥99.4 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %