Rhodamine WT 20% i vatten
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
446970010
446971000
ACRO446970010EA
5675
SEK
ACRO446970010
ACRO446971000
Rhodamine WT 20% i vatten
Rhodamine WT
Formel:
C₂₉H₂₉ClN₂Na₂O₅ Densitet: 1,16 g/cm³ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01728973 CAS nummer: 37299-86-8 |
Specifikation testresultat
Appearance | Dark red Liquid |
UV Lambda max | 553 to 557 nm |
Strength | 19.5 to 21 % (dye content) |