Benzonitril för HPLC
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
Synonyms: Cyanobenzene, Phenylcyanide
446910010 446911000
ACRO446910010EA 4150 SEK
ACRO446910010 ACRO446911000
Benzonitril för HPLC
Benzonitril
Formel: C₇H₅N
MW: 103,12 g/mol
Kokpunkt: 188…191 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: –13 °C
Densitet: 1,01 g/cm³
Flampunkt: 71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001770
CAS nummer: 100-47-0
UN: 2224
ADR: 6.1,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %