Nitrometan 96% för HPLC
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
445670010 445670025 445671000
ACRO445670010EA 2200 SEK
ACRO445670010 ACRO445670025 ACRO445671000
Nitrometan 96% för HPLC
Nitrometan
Formel: CH₃NO₂
MW: 61,04 g/mol
Kokpunkt: 101,2 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –29 °C
Densitet: 1,12 g/cm³
Flampunkt: 35 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007400
CAS nummer: 75-52-5
UN: 1261
ADR: 3,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥95 %
UV at 430 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA