Koldisulfid 99.9% för HPLC
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
445660010 445660025 445661000
ACRO445660010EA 2125 SEK
ACRO445660010 ACRO445660025 ACRO445661000
Koldisulfid 99.9% för HPLC
Koldisulfid
Formel: CS₂
MW: 76,14 g/mol
Kokpunkt: 46 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: –111 °C
Densitet: 1,262 g/cm³
Flampunkt: –30 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011321
CAS nummer: 75-15-0
UN: 1131
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=4c0645a8ffc7994a6880d0115348e1e2d10abc44&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.85 %
UV at 420 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %