Gallium(III) chloride, vattenfri 99.99+%, beads -10 mesh
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
444100050
444100250
444101000
ACRO444100050EA
1575
SEK
ACRO444100050
ACRO444100250
ACRO444101000
Gallium(III) chloride, vattenfri 99.99+%, beads -10 mesh
Gallium(III) chloride
Formel:
Cl₃Ga Kokpunkt: 201 °C (760 mmHg) Smältpunkt: 78 °C Densitet: 2,29 g/cm³ (80 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011018 CAS nummer: 13450-90-3 UN: 3260 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | White to off-white Beads |
Total trace metal impurities | ≤100 ppm |