Järn 99.99%, granulat
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
437110050 437110250
ACRO437110050EA 890 SEK
ACRO437110050 ACRO437110250
Järn 99.99%, granulat
Järn
Formel: Fe
MW: 55.85 g/mol
Kokpunkt: 3000 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: 1535 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010999
CAS nummer: 7439-89-6
Merck Index: 13,05109
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Silver grey Granules
Particle size 0.5 to 1 mm
Total trace metal impurities ≤100 ppm