Dikaliumtetrakloroplatinat 99.99%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
437030010 437030050
ACRO437030010EA 3250 SEK
ACRO437030010 ACRO437030050
Dikaliumtetrakloroplatinat 99.99%
Dikaliumtetrakloroplatinat
Formel: Cl₄K₂Pt
Kokpunkt: 35 - 40 °C (20 -rr)
Smältpunkt: 250 °C (dec.)
Densitet: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011378
CAS nummer: 10025-99-7
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Orange to red to brown Crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm