n-dodekan, vattenfri 99%, AcroSeal®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: Dodecane
434590010 434591000
434590010.EA 10725 SEK
434590010. 434591000.
n-dodekan, vattenfri 99%, AcroSeal®
n-dodekan
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
MW: 170.34 g/mol
Kokpunkt: 215…217 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: –12 °C
Densitet: 0.753 g/cm³
Flampunkt: 71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008969
CAS nummer: 112-40-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %