Etylenglykol, vattenfri 99.8%, AcroSeal®
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
Synonyms: 1,2-Etandiol
433811000 433810010
433811000.EA 1175 SEK
433811000. 433810010.
Etylenglykol, vattenfri 99.8%, AcroSeal®
Etylenglykol
Formel: HOCH₂CH₂OH
MW: 62,07 g/mol
Kokpunkt: 196…198 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: –13 °C
Densitet: 1,113 g/cm³
Flampunkt: 116 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002885
CAS nummer: 107-21-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=ac355251cbdfe0bdefac35c06304fe70fa53fecf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.01 %
GC ≥99.75 %