Etylbenzen, vattenfri 99.8%, AcroSeal®
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
Synonyms: Phenylethane
433800010 433801000
433800010.EA 5725 SEK
433800010. 433801000.
Etylbenzen, vattenfri 99.8%, AcroSeal®
Etylbenzen
Formel: C₈H₁₀
MW: 106,17 g/mol
Kokpunkt: 136 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: –95 °C
Densitet: 0,86 g/cm³
Flampunkt: 22 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011647
CAS nummer: 100-41-4
UN: 1175
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67d12bb66494ff09657a029fa1e68b09af34358&vid=4fad614921e5a8d71ae6bf8cf7545ff17d6d9910&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %