1-Hexanol, vattenfri 99%, AcroSeal®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
Synonyms: Hexyl alcohol, Pentyl carbinol, 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxy hexane
433860010 433861000
433860010.EA 3700 SEK
433860010. 433861000.
1-Hexanol, vattenfri 99%, AcroSeal®
1-Hexanol
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
MW: 102.18 g/mol
Kokpunkt: 156…157 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: –52 °C
Densitet: 0.8136 g/cm³
Flampunkt: 59 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002982
CAS nummer: 111-27-3
UN: 2282
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.002 %