Trifluorättiksyra 99+% för HPLC
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
432291000 432295000
ACRO432291000EA 8050 SEK
ACRO432291000 ACRO432295000
Trifluorättiksyra 99+% för HPLC
Trifluorättiksyra
Formel: C₂HF₃O₂
Kokpunkt: 72 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: –15 °C
Densitet: 1,535 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004169
CAS nummer: 76-05-1
UN: 2699
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
UV at 320 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤5 ppm
Titration with NaOH ≥99.0 %