1,3-Dioxolan, vattenfri 99.8% stabilised, AcroSeal®
Leverantör: Thermo Scientific
|
Fara
|
Stabilization:
Stabilised med BHT/Ionol 75 ppm
431560010
431561000
431560010.EA
3575
SEK
431560010.
431561000.
1,3-Dioxolan, vattenfri 99.8% stabilised, AcroSeal®
1,3-Dioxolan
Formel:
C₃H₆O₂ MW: 74,08 g/mol Kokpunkt: 74…75 °C (760 mmHg) Smältpunkt: –95 °C Densitet: 1,06 g/cm³ Flampunkt: –6 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003207 CAS nummer: 646-06-0 UN: 1166 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.75 % |
Stabilizer | 75 ppm BHT |
Residue after ignition | ≤0.0005 % |