Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate 97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
432400010
432400050
ACRO432400010EA
2500
SEK
ACRO432400010
ACRO432400050
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate 97%
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Smältpunkt: 67…68 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD07774245 CAS nummer: 136663-21-3 |