Vätebromid 33% (w/w) i vattenfri ättiksyra, AcroSeal®, ren
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: Hydrogen bromide
430691000 430698000
430691000.EA 845 SEK
430691000. 430698000.
Vätebromid 33% (w/w) i vattenfri ättiksyra, AcroSeal®, ren
Vätebromid
Formel: HBr
MW: 80.91 g/mol
Kokpunkt: -66.7
Smältpunkt: -86
Densitet: 1.42 g/cm³
Flampunkt: 39 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011323
CAS nummer: 10035-10-6
UN: 2920
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04799
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear yellow to yellow-orange Solution (May darken on storage)
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH 31.5 to 36.5 %
HPLC ≥97.0 %