Trimethyl orthoformate, vattenfri 99+%, AcroSeal®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
429281000
429288000
429281000.EA
730
SEK
429281000.
429288000.
Trimethyl orthoformate, vattenfri 99+%, AcroSeal®
Trimethyl orthoformate
Formel:
C₄H₁₀O₃ MW: 106.12 g/mol Kokpunkt: 101…102 °C (760 mmHg) Smältpunkt: –53 °C Densitet: 0.97 g/cm³ Flampunkt: 13 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008483 CAS nummer: 149-73-5 UN: 3271 ADR: 3 II Merck Index: 12,07012 |
Specifikation testresultat
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |