Propylenkarbonat, vattenfri 99.5%, AcroSeal®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
Synonyms: Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
429261000 429268000
429261000.EA 545 SEK
429261000. 429268000.
Propylenkarbonat, vattenfri 99.5%, AcroSeal®
Propylenkarbonat
Formel: C₄H₆O₃
Kokpunkt: 240…243 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: –49 °C
Densitet: 1,204 g/cm³
Flampunkt: 116 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005385
CAS nummer: 108-32-7
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %