Etylenglykolmonometyleter (2-Metoxietanol) för HPLC
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
Metylglykol
428780010
428780025
ACRO428780010EA
1950
SEK
ACRO428780010
ACRO428780025
Etylenglykolmonometyleter (2-Metoxietanol) för HPLC
Etylenglykolmonometyleter (2-Metoxietanol)
Formel:
C₃H₈O₂ Kokpunkt: 124 °C (760 mmHg) Smältpunkt: –85 °C Densitet: 0,96 g/cm³ Flampunkt: 38 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002867 CAS nummer: 109-86-4 UN: 1188 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 400 nm A: ≤0.01 |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |